Learn More
6-bromoquinoxaline, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10441874
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10441874 5 g Flacon en verre ambré 5g
10019131 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10441874 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC11710DE
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 50998-17-9
Formule moléculaire C8H5BrN2
Poids moléculaire (g/mol) 209.05
Numéro MDL MFCD00837757
Clé InChI NOYFLUFQGFNMRB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-bromo-quinoxaline, quinoxaline, 6-bromo, 6-bromobenzopyrazine, acmc-209krf, 6-bromoquinoxaline, ksc269e9f
CID PubChem 610939
Nom IUPAC 6-bromoquinoxaline
SMILES BrC1=CC=C2N=CC=NC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Bromoquinoxaline
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Poids de la formule 209.05
Pourcentage de pureté 97%