Learn More
6-Bromothiochroman-4-one, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15444617
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15444617 5 g 5g
15434617 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15444617 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H31968.06
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 13735-13-2 | C9H7BrOS | 243.118 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13735-13-2
Formule moléculaire C9H7BrOS
Poids moléculaire (g/mol) 243.118
Numéro MDL MFCD05664869
Clé InChI SBNPYDJTVGRDAA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-bromothiochroman-4-one, 6-bromo-2,3-dihydro-4h-1-benzothiopyran-4-one, 6-bromo-3,4-dihydro-2h-1-benzothiopyran-4-one, 6-bromo-2,3-dihydro-1-benzothiopyran-4-one, 6-bromo-3,4-dihydro-2h-1-benzothiin-4-one, 6-bromo-thiochroman-4-one, 6-bromo-2h-1-benzothiopyran-4 3h-one, 6-bromo-2,3-dihydro-4h-1-benzothiopyran4-one, 2,3-dihydro-6-bromo-4h-1-benzothiopyran-4-one, 4h-1-benzothiopyran-4-one, 6-bromo-2,3-dihydro
CID PubChem 13953736
Nom IUPAC 6-bromo-2,3-dihydrothiochromène-4-one
SMILES C1CSC2=C(C1=O)C=C(C=C2)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Bromothiochroman-4-one
Point de fusion 66°C to 69°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 243.12
Pourcentage de pureté 95%