Learn More
6-Bromovératraldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11490124
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11490124 25 g 25g
11480124 5 g 5g
11400134 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11490124 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13591.14
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 5392-10-9 | C9H9BrO3 | 245.07 g/mol
6-Bromoveratraldehyde was used in the preparation of benzylchromenylamines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 6-bromovératraldéhyde a été utilisé dans la préparation des benzylchroménylamines.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5392-10-9
Formule moléculaire C9H9BrO3
Poids moléculaire (g/mol) 245.07
Numéro MDL MFCD00003301
Clé InChI UQQROBHFUDBOOK-UHFFFAOYSA-N
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Bromoveratraldehyde
Point de fusion 147°C to 152°C
Quantité 25 g
Beilstein 2052355
Sensibilité Air Sensitive
Synonyme 6-bromoveratraldehyde, 6-bromo-3,4-dimethoxybenzaldehyde, benzaldehyde, 2-bromo-4,5-dimethoxy, 6-bromo veratraldehyde, 2-bromo-4,5-dimethoxybenzalehyde, 4,5-dimethoxy-2-bromobenzaldehyde, 6-bromoveratral, pubchem8209, veratraldehyde, 6-bromo, acmc-2097hh
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
SMILES COC1=C(C=C(C(=C1)C=O)Br)OC
Nom IUPAC 2-bromo-4,5-diméthoxybenzaldéhyde
CID PubChem 79351
Poids de la formule 245.08
Pourcentage de pureté 97%