Learn More
6-Carboxyfluorescéine-4',5'-bis(2,2,2-trifluoroacétate)-dimercurate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 6-Carboxyfluorescein-4',5'-bis(2,2,2-trifluoroacetato)-di Mercurate |
| CAS | 1036218-76-4 |
| Formule moléculaire | C25H10F6Hg2O11 |
| Quantité | 50 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C21H10O7.2C2HF3O2.2Hg/c22-11-2-5-14-17(8-11)27-18-9-12(23)3-6-15(18)21(14)16-7-10(19(24)25)1-4-13(16)20(26)28-21;2*3-2(4,5)1(6)7;;/h1-7,22-23H,(H,24,25);2*(H,6,7);;/q;;;2*+1/p-2 |
| SMILES | OC(=O)c1ccc2C(=O)OC3(c4ccc(O)c([Hg]OC(=O)C(F)(F)F)c4Oc5c([Hg]OC(=O)C(F)(F)F)c(O)ccc35)c2c1 |
| Nom IUPAC | [6-carboxi-3',6'-dihidroxi-3-oxo-5'-[(2,2,2-trifluoroacetil)oximercurio]espiro[2-benzofuran-1,9'-xanteno]-4'-il]-(2,2,2-trifluoroacetil)oximercurio |
| Poids moléculaire (g/mol) | 1001.51 |
| Poids de la formule | 1003.954 |