Learn More
Thermo Scientific Chemicals 6-carboxyfluorescéine, 96 %
Code produit 10634555 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10634555 500 mg Flacon en verre 500mg
10285194 100 mg Flacon en verre 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10634555 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 425805000
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 3301-79-9 | C21H12O7 | 376.32 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3301-79-9
Formule moléculaire C21H12O7
Poids moléculaire (g/mol) 376.32
Numéro MDL MFCD00036873
Clé InChI BZTDTCNHAFUJOG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-carboxyfluorescein, 6-fam, carboxyfluorescein, spiro isobenzofuran-1 3h ,9'-9h xanthene-6-carboxylic acid, 3',6'-dihydroxy-3-oxo, 3,6,9-trihydroxyxanthen-9-yl terephthalic acid, 3',6'-dihydroxy-3-oxo-3h-spiro 2-benzofuran-1,9'-xanthene-6-carboxylic acid, 3',6'-dihydroxy-3-oxo-3h-spiro isobenzofuran-1,9'-xanthene-6-carboxylic acid, 5 6-carboxy fluorescein, bidd:gt0504
CID PubChem 76806
ChEBI CHEBI:39073
Nom IUPAC Acide 3’,6’-dihydroxy-1-oxospiro[2-benzofurane-3,9’-xanthène]-5-carboxylique
SMILES C1=CC2=C(C=C1C(=O)O)C3(C4=C(C=C(C=C4)O)OC5=C3C=CC(=C5)O)OC2=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Carboxyfluorescein
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion >300.0°C
Couleur Jaune à orange
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 500 mg
Poids de la formule 376.32
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 6-Carboxyfluorescein