Learn More
6-Carboxyfluorescéine, TRC
Code produit 30361479
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
250 mg
Conditionnement:
100mg
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30361479 100 mg 100mg
30352022 250 mg 250mg
30356738 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30361479 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC178325100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3301-79-9
Formule moléculaire C21 H12 O7
Poids moléculaire (g/mol) 376.32
Nom IUPAC Acide 3’,6’-dihydroxy-1-oxospiro[2-benzofurane-3,9’-xanthène]-5-carboxylique
SMILES OC(=O)c1ccc2C(=O)OC3(c4ccc(O)cc4Oc5cc(O)ccc35)c2c1
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Carboxyfluorescein
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C21H12O7/c22-11-2-5-14-17(8-11)27-18-9-12(23)3-6-15(18)21(14)16-7-10(19(24)25)1-4-13(16)20(26)28-21/h1-9,22-23H,(H,24,25)
Poids de la formule 376.0583