Learn More
6-Carboxyl-4-phenyl-3,4-dihydrocoumarin, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 6-Carboxyl-4-phenyl-3,4-dihydrocoumarin |
| CAS | 356782-33-7 |
| Formule moléculaire | C16 H12 O4 |
| Quantité | 10 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H12O4/c17-15-9-12(10-4-2-1-3-5-10)13-8-11(16(18)19)6-7-14(13)20-15/h1-8,12H,9H2,(H,18,19) |
| SMILES | OC(=O)c1ccc2OC(=O)CC(c3ccccc3)c2c1 |
| Nom IUPAC | 2-oxo-4-phenyl-3,4-dihydrochromene-6-carboxylic acid |
| Poids moléculaire (g/mol) | 268.26 |
| Poids de la formule | 268.0736 |