Learn More
6-chloro-1,3-benzothiazol-2-amine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10471674
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10471674 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10471674 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur BTB04800DA
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Chloro-1, 3-benzothiazol-2-amine
CAS 95-24-9
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C7H5ClN2S
Numéro MDL MFCD00053557
Quantité 1 g
Synonyme 2-amino-6-chlorobenzothiazole, 6-chlorobenzothiazol-2-ylamine, 2-benzothiazolamine, 6-chloro, 6-chlorobenzo d thiazol-2-amine, 6-chloro-benzothiazol-2-ylamine, unii-2u337t5ufg, 6-chloro-2-benzothiazolamine, benzothiazole, 2-amino-6-chloro, 6-chlorobenzothiazole-2-ylamine, c7h4brcln2s
Clé InChI VMNXKIDUTPOHPO-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC2=C(C=C1Cl)SC(=N2)N
Nom IUPAC 6-chloro-1,3-benzothiazol-2-amine
Poids moléculaire (g/mol) 184.641
CID PubChem 7226
Poids de la formule 184.65
Pourcentage de pureté 97%