Learn More
6-chloro-1,3-benzoxazol-2(3H)-one, 98+ %, Thermo Scientific™
Code produit 10798722 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10798722 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10798722 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 297260050
 Article restreint
En stock
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Chloro-1,3-benzoxazol-2(3H)-one
CAS 19932-84-4
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 192.0°C to 193.0°C
Couleur Beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C7H4ClNO2
Numéro MDL MFCD00463914
Quantité 5 g
Synonyme 6-chloro-2-benzoxazolinone, 6-chlorobenzoxazolone, 2 3h-benzoxazolone, 6-chloro, 6-chloro-1,3-benzoxazol-2 3h-one, 6-chlorobenzo d oxazol-2 3h-one, 6-chlorobenzoxazolinone, 6-chloro-2-benzoxazolone, 6-chloro-1,3-benzoxazol-2-ol, 2-benzoxazolinone, 6-chloro, 6-chloro-2,3-dihydrobenzoxazol-2-one
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: ethanol,methanol,acetic acid,chcl3
Clé InChI MATCZHXABVLZIE-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClC1=CC=C2NC(=O)OC2=C1
Nom IUPAC 6-chloro-3 H-1,3-benzoxazole-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 169.56
CID PubChem 29858
Poids de la formule 169.57
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement