Learn More
6-Chloro-1,3-diméthyluracil, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11415083
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11415083 1 g 1g
11425083 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11415083 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12755.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 6972-27-6 | C6H7ClN2O2 | 174.58 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6972-27-6
Formule moléculaire C6H7ClN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 174.58
Numéro MDL MFCD00038066
Clé InChI VATQPUHLFQHDBD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-chloro-1,3-dimethyluracil, 6-chloro-1,3-dimethylpyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 1,3-dimethyl-6-chlorouracil, 6-chloro-1,3-dimethyl-2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 6-chloro-1,3-dimethyl, 6-chloro-2,4-dihydroxy-1,3-dimethylpyrimidine, 6-chloro-1,3-dimethyl-2,4-1h,3h-pyrimidinedione, 6-chloro-1,3-dimethyl-1,3-dihydropyrimidine-2,4-dione, acmc-209oan, 1,3-dimethyl-4-chlorouracil
CID PubChem 81442
Nom IUPAC 6-chloro-1,3-diméthylpyrimidine-2,4-dione
SMILES CN1C(Cl)=CC(=O)N(C)C1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Chloro-1,3-dimethyluracil
Point de fusion 109°C to 111°C
Quantité 1 g
Beilstein 144393
Poids de la formule 174.59
Pourcentage de pureté 97%