Learn More
6-Chloro-1,3-diméthyluracile, TRC
Code produit 30366374
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30366374 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30366374 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC5960401G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Chloro-1,3-dimethyluracil
CAS 6972-27-6
Formule moléculaire C6H7ClN2O2
Quantité 1 g
Synonyme 6-Chloro-1,3-dimethyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, 1,3-Dimethyl-6-chlorouracil, 4-Chloro-1,3-dimethyluracil, 6-Chloro-1,3-dimethyl-2,4-dioxopyrimidine, 6-Chloro-1,3-dimethylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 6-Chloro-1,3-dimethylpyrimidine-2,4-dione, 6-Chloro-1,3-dimethyluracil, NSC 61919
Formule InChI InChI=1S/C6H7ClN2O2/c1-8-4(7)3-5(10)9(2)6(8)11/h3H,1-2H3
SMILES CN1C(=CC(=O)N(C)C1=O)Cl
Nom IUPAC 6-chloro-1,3-diméthylpyrimidine-2,4-dione
Poids moléculaire (g/mol) 174.58
Poids de la formule 174.0196