Learn More
6-Chloro-1-benzofuran-2-carboxylic Acid, TRC
Code produit 30368440
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30368440 250 mg 250mg
30363101 1 g -
30357205 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30368440 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC367265250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 442125-04-4
Formule moléculaire C9H5ClO3
Poids moléculaire (g/mol) 196.59
Synonyme 6-Chloro-2-benzofurancarboxylic Acid
Nom IUPAC 6-chloro-1-benzofuran-2-carboxylic acid
SMILES OC(=O)c1oc2cc(Cl)ccc2c1
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Chloro-1-benzofuran-2-carboxylic Acid
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H5ClO3/c10-6-2-1-5-3-8(9(11)12)13-7(5)4-6/h1-4H,(H,11,12)
Poids de la formule 195.9927