Learn More
6-Chloro-1-benzothiopyrane-4-one 1,1-dioxide, 97 %, Maybridge
Code produit 10425332
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10425332 1 g 1g
10161272 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10425332 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SEW00597DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 90396-06-8
Formule moléculaire C9H7ClO3S
Poids moléculaire (g/mol) 230.66
Numéro MDL MFCD00052999
Clé InChI ZFZPMYLZPMMUQA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-chloro-1-benzothiopyran-4-one 1,1-dioxide, 6-chloro-2,3-dihydro-1??-benzothiopyran-1,1,4-trione, maybridge1_007519, 6-chlorothiochroman-4-one 1,1-dioxide, 6-chloro-2h,3h-benzo e thiin-1,1,4-trione, 6-chloro-1,1-dioxo-1lambda6-thiochroman-4-one, 6-chloro-2,3-dihydro-1-benzothiopyran-1,1,4-trione, 6-chloro-2,3-dihydro-4h-thiochromen-4-one 1,1-dioxide, 6-chloro-2,3-dihydro-1, e6-benzothiopyran-1,1,4-trione, 6-chloro-3,4-dihydro-2h-1??-benzothiopyran-1,1,4-trione
CID PubChem 2739106
Nom IUPAC 6-chloro-3,4-dihydro-2H-1λ⁶-benzothiopyran-1,1,4-trione
SMILES ClC1=CC=C2C(=C1)C(=O)CCS2(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Chloro-1-benzothiopyran-4-one 1, 1-dioxide
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 1 g
Poids de la formule 230.67
Pourcentage de pureté 97%