Learn More
6-chloro-1-hexyne, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10341223 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10341223 5 mL Flacon en verre 5mL
10301273 25 mL Flacon en verre 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10341223 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 380810050
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 10297-06-0 | C6H9Cl | 116.59 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10297-06-0
Formule moléculaire C6H9Cl
Poids moléculaire (g/mol) 116.59
Numéro MDL MFCD00013697
Clé InChI ZUKOCGMVJUXIJA-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 272001
Nom IUPAC 6-chlorohex-1-yne
SMILES ClCCCCC#C
Specifications
Nom chimique ou matériau 6-Chloro-1-hexyne
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune
Densité 0.9620g/mL
Point d’ébullition 131°C
Point d’éclair 37°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH∽C(CH2)4Cl
Indice de réfraction 1.4490 to 1.451
Quantité 5 mL
Gravité spécifique 0.962
Synonyme 6-chloro-1-hexyne, 5-hexynechloride, 1-hexyne,6-chloro, 1-hexyne, 6-chloro, 5-hexynyl chloride, 1-chloro-5-hexyne, 6-chloro-hex-1-yne, acmc-1boe0, zukocgmvjuxija-uhfffaoysa
Poids de la formule 116.59
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 6-Chloro-1-hexyne
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.