Learn More
6-chloro-1-hexyne, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
6-Chloro-1-hexyne is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La 6-chloro-1-hexyne est utilisée comme intermédiaire de synthèse organique.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Conserver à l’abri des oxydants.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 6-Chloro-1-hexyne |
| Densité | 0.962 |
| Point d’ébullition | 83°C (95 mmHg) |
| Point d’éclair | 37°C (99°F) |
| Formule linéaire | Cl(CH2)4C≡CH |
| Indice de réfraction | 1.451 |
| Quantité | 25 mL |
| Numéro UN | UN1993 |
| Poids de la formule | 116.59 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
Sécurité et traitement
- 6-Chloro-1-hexyne
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- MIXTURE LIST-Contain: 6-Chloro-1-hexyne