Learn More
6-Chloro-1-hydroxy-1H-benzotriazole, 97 %, Acros Organics
Code produit. 15187422 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
Conditionnement:
100g
5g
Code produit. 15187422
Marque: Thermo Scientific Acros 448920050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 26198-19-6
Formule moléculaire C6H4ClN3O
Poids moléculaire (g/mol) 169.57
Clé InChI TZCYLJGNWDVJRA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cl-hobt, 6-chloro-1h-benzo d 1,2,3 triazol-1-ol, 6-chloro-1-hydroxybenzotriazol, 6-chloro-1-hydroxy-1h-benzotriazole, 6-chloro-1-hydroxibenzotriazol, 6-chloro-1h-benzotriazol-1-ol, 6-chloro-1h-1,2,3-benzotriazol-1-ol, 1-hydroxy-6-chlorobenzotriazole, 6-chloro-1,2,3-benzotriazol-1-ol, 1h-benzotriazole, 6-chloro-1-hydroxy
CID PubChem 232711
Nom IUPAC 6-chloro-1-hydroxybenzotriazole
SMILES C1=CC2=C(C=C1Cl)N(N=N2)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Chloro-1-hydroxy-1H-benzotriazole
Point de fusion 190.0°C to 195.0°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 169.57
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 6-Chloro-1-hydroxy-1H-benzotriazole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./