Learn More
6-chloro-2,3-difluorobenzonitrile, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15416177
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15416177 5 g 5g
15406177 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15416177 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33356.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 157647-02-4
Formule moléculaire C7H2ClF2N
Poids moléculaire (g/mol) 173.547
Numéro MDL MFCD12922576
Clé InChI WKQOTAVCQBOWLA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-5,6-difluorobenzonitrile, 2,3-difluoro-6-chlorobenzonitrile
CID PubChem 11745112
Nom IUPAC 6-chloro-2,3-difluorobenzonitrile
SMILES C1=CC(=C(C(=C1F)F)C#N)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Chloro-2,3-difluorobenzonitrile
Quantité 5 g
Numéro UN UN3439
Poids de la formule 173.55
Pourcentage de pureté 97%