Learn More
Alcool 6-chloro-2,3-difluorobenzyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15426947
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15426947 1 g 1g
15436947 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15426947 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H34041.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 887585-70-8
Formule moléculaire C7H5ClF2O
Poids moléculaire (g/mol) 178.56
Numéro MDL MFCD07368108
Clé InChI QOCZAGKTHBSPMS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-chloro-2,3-difluorobenzyl alcohol, 6-chloro-2,3-difluorobenzenemethanol, 6-chloro-2,3-difluorophenyl methanol
CID PubChem 29922043
Nom IUPAC (6-chloro-2,3-difluorophényl) méthanol
SMILES OCC1=C(Cl)C=CC(F)=C1F
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Chloro-2,3-difluorobenzyl alcohol
Quantité 1 g
Poids de la formule 178.57
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide