Learn More
6-Chloro-2,4-diméthylnicotinonitrile, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 6-Chloro-2,4-dimethylnicotinonitrile |
| CAS | 101251-72-3 |
| Formule moléculaire | C8H7N2Cl |
| Quantité | 50 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H7ClN2/c1-5-3-8(9)11-6(2)7(5)4-10/h3H,1-2H3 |
| SMILES | CC1=CC(=NC(=C1C#N)C)Cl |
| Nom IUPAC | 6-chloro-2,4-diméthylpyridine-3-carbonitrile |
| Poids moléculaire (g/mol) | 166.6 |
| Poids de la formule | 166.0298 |