Learn More
6-Chloro-2-cyclohexyl-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1H-isoindole-5-sulfonamide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 6-Chloro-2-cyclohexyl-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1H-isoindole-5-sulfonamide |
| CAS | 3822-99-9 |
| Formule moléculaire | C14H15ClN2O4S |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | 6-Chloro-2-cyclohexyl-1,3-dioxo-5-isoindolinesulfonamide |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H15ClN2O4S/c15-11-6-9-10(7-12(11)22(16,20)21)14(19)17(13(9)18)8-4-2-1-3-5-8/h6-8H,1-5H2,(H2,16,20,21) |
| SMILES | NS(=O)(=O)c1cc2C(=O)N(C3CCCCC3)C(=O)c2cc1Cl |
| Nom IUPAC | 6-chloro-2-cyclohexyl-1,3-dioxoisoindole-5-sulfonamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 342.8 |
| Poids de la formule | 342.0441 |