Learn More
6-Chloro-2-fluoro-3-méthylaniline, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11396819
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11396819 5 g 5g
11386819 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11396819 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26757.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 702640-48-0
Formule moléculaire C7H7ClFN
Poids moléculaire (g/mol) 159.59
Numéro MDL MFCD06660187
Clé InChI QXHIYPYDZBWKFU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-5-methyl-6-fluoroaniline, 6-chloro-2-fluoro-3-methyl-aniline, 6-chloro-2-fluoro-3-methylphenylamine, 6-chloranyl-2-fluoranyl-3-methyl-aniline, benzenamine, 6-chloro-2-fluoro-3-methyl
CID PubChem 17750755
Nom IUPAC 6-chloro-2-fluoro-3-méthylaniline
SMILES CC1=C(F)C(N)=C(Cl)C=C1
Spezifikation
Nom chimique ou matériau 6-Chloro-2-fluoro-3-methylaniline
Indice de réfraction 1.5495
Quantité 5 g
Poids de la formule 159.59
Pourcentage de pureté 97%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.