Learn More
6-chloro-2-fluoropurine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11485540
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11485540 500 mg 500mg
11475540 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11485540 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H25825.ME
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1651-29-2 | Molecular Formula: C5H2ClFN4 | Molecular Weight: 172.55 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1651-29-2
Formule moléculaire C5H2ClFN4
Poids moléculaire (g/mol) 172.55
Numéro MDL MFCD02183557
Clé InChI UNRIYCIDCQDGQE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-chloro-2-fluoropurine, 6-chloro-2-fluoro-9h-purine, 2-fluoro-6-chloropurine, 6-chloro-2-fluoro-purine, cfp, 1jdj, pubchem9261, acmc-1c2uh, 2-fluoro,6-chloro-purine, 2-fluoro-6-chloro-purine
CID PubChem 5287914
Nom IUPAC 6-chloro-2-fluoro-7H-purine
SMILES FC1=NC(Cl)=C2NC=NC2=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Chloro-2-fluoropurine
Point de fusion 151°C to 153°C
Quantité 500 mg
Poids de la formule 172.55
Pourcentage de pureté 97%