Learn More
Acide 6-chloro-2-méthoxypyridine-3-boronique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 6-Chloro-2-methoxypyridine-3-boronic Acid |
| CAS | 1072946-50-9 |
| Formule moléculaire | C6H7BClNO3 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | B-(6-Chloro-2-methoxy-3-pyridinyl)boronic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H7BClNO3/c1-12-6-4(7(10)11)2-3-5(8)9-6/h2-3,10-11H,1H3 |
| SMILES | OB(O)C1=C(OC)N=C(Cl)C=C1 |
| Nom IUPAC | (6-chloro-2-méthoxypyridine-3-yl)acide boronique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 187.39 |
| Poids de la formule | 187.0208 |