Learn More
6-Chloro-2-méthoxyquinoxaline, TRC
Code produit 30137046
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137046 1 g 1g
30008373 100 mg 100mg
30003503 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137046 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC1123601G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 104152-39-8
Formule moléculaire C9H7ClN2O
Poids moléculaire (g/mol) 194.62
Synonyme 6-Chloro-2-methoxyquinoxaline
Nom IUPAC 6-chloro-2-méthoxyquinoxaline
SMILES COc1cnc2cc(Cl)ccc2n1
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Chloro-2-methoxyquinoxaline
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C9H7ClN2O/c1-13-9-5-11-8-4-6(10)2-3-7(8)12-9/h2-5H,1H3
Poids de la formule 194.0247