Learn More
6-chloro-3,4-dihydro-2H-1-benzothiin-4-one, 97 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 6-chloro-3, 4-dihydro-2H-1-benzothiin-4-one |
| CAS | 13735-12-1 |
| % min. CAS | 97.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Formule moléculaire | C9H7ClOS |
| Numéro MDL | MFCD00052997 |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | 6-chlorothiochroman-4-one, 6-chloro-2,3-dihydro-4h-thiochromen-4-one, 6-chloro-3,4-dihydro-2h-1-benzothiopyran-4-one, 6-chloro-thiochroman-4-one, 6-chloro-3,4-dihydro-2h-1-benzothiin-4-one, 6-chloro-2,3-dihydro-4h-1-benzothiopyran-4-one, 6-chloro-2,3-dihydro-1-benzothiopyran-4-one, 6-chloro-2h,3h-benzo e thiin-4-one, acmc-20alz1, maybridge1_007431 |
| Clé InChI | OKHUUKHZUNKSQA-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1CSC2=C(C1=O)C=C(C=C2)Cl |
| Afficher plus |