Learn More
6-Chloro-3-(cyclopropyléthynyl)-4-(trifluorométhyl)quinoléin-2(1H)-one, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 6-Chloro-3-(cyclopropylethynyl)-4-(trifluoromethyl)quinolin-2(1H)-one |
| CAS | 2518282-69-2 |
| Formule moléculaire | C15H9ClF3NO |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | 6-Chloro-3-(2-cyclopropylethynyl)-4-(trifluoromethyl)-2(1H)-quinolinone (ACI) |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H9ClF3NO/c16-9-4-6-12-11(7-9)13(15(17,18)19)10(14(21)20-12)5-3-8-1-2-8/h4,6-8H,1-2H2,(H,20,21) |
| SMILES | O=C1NC2=C(C=C(Cl)C=C2)C(C(F)(F)F)=C1C#CC3CC3 |
| Nom IUPAC | 6-chloro-3-(cyclopropyléynyl)-4-(trifluorométhyl)quinolin-2(1H)-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 311.69 |
| Poids de la formule | 311.03 |