Learn More
6-Chloro-3-indolyl-bêta-D-galactopyranoside, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11494617
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 g
0.5 g
Conditionnement:
0.10g
0.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11494617 0.1 g 0.10g
11404627 0.5 g 0.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11494617 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21131.77
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 138182-21-5 | C14H16ClNO6 | 329.73 g/mol
Used as a pharmaceutical intermediate to reduce toxicity and as an enzyme substrate in diagnostic reagents. Salmon-gal is used in conjunction with IPTG for detection of β-galactosidase activity in bacterial colonies in a colometric assay to detect recombinants (white) from the non-recombinants (SALMON). In conjunction with X-glu, salmon-gal is useful for simultaneous detection of GUS and Lac activities on the same plate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé comme intermédiaire pharmaceutique pour réduire la toxicité et comme substrat enzymatique dans les réactifs de diagnostic. Le Salmon-gal est utilisé conjointement avec l’IPTG pour la détection de l’activité de la β-galactosidase dans des colonies bactériennes lors d’un dosage colorimétrique afin de distinguer les recombinants (blancs) des non-recombinants (SALMON). Conjointement avec X-glu, le Salmon-gal est utile pour la détection simultanée des activités des gènes GUS et Lac sur la même plaque.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Soluble dans le DMSO et le DMFO, le méthanol.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart de l’eau/de l’humidité, de la chaleur et des agents oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 138182-21-5
Formule moléculaire C14H16ClNO6
Poids moléculaire (g/mol) 329.73
Numéro MDL MFCD00467206,MFCD01310928
Clé InChI OQWBAXBVBGNSPW-MBJXGIAVSA-N
Synonyme salmon-gal, rose-gal, 6-chloro-3-indolyl beta-d-galactopyranoside
CID PubChem 44630036
Nom IUPAC (2S,3S,4S,5S R,6S)-2-[(6-chloro-1H-indol-3-yl)oxy]-6-(hydroxyméthyl)oxane-3,4,5-triol
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](OC2=CNC3=CC(Cl)=CC=C23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Chloro-3-indolyl-beta-D-galactopyranoside
Point de fusion 188°C to 190°C
Quantité 0.1 g
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in DMSO and DMFO,methanol.
Rotation optique −47° (c=1 in Methanol)
Poids de la formule 329.74
Pourcentage de pureté 98%