Learn More
Sel de cyclohexylammonium 6-chloro-3-indolyl-bêta-D-glucuronide, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11430167
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11430167 50 mg 50mg
11420167 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11430167 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21068.MF
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 138182-20-4
Formule moléculaire C14H13ClNO7
Poids moléculaire (g/mol) 342.71
Numéro MDL MFCD00153940
Clé InChI UFBPRKNLSYGHJJ-BYNIDDHOSA-M
Synonyme cyclohexanaminium 2s,3s,4s,5r,6s-6-6-chloro-1h-indol-3-yl oxy-3,4,5-trihydroxytetrahydro-2h-pyran-2-carboxylate, salmon-glca, cyclohexylammonium ion 2s,3s,4s,5r,6s-6-6-chloro-1h-indol-3-yl oxy-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylate, c14h14clno7.c6h13n, 6-chloro-3-indolyl b-d-glucuronide cyclohexyl, 6-chloro-3-indolyl beta-d-glucuronide cyclohexylammonium salt, 6-chloro-3-indoxyl-beta-d-glucuronic acid, cyclohexylammonium salt
CID PubChem 16211694
Nom IUPAC Acide (2S,3S,4S,5R,6S)-6-[(6-chloro-1H-indol-3-yl)oxy]-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylique ;cyclohexanamine
SMILES O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC2=CNC3=CC(Cl)=CC=C23)O[C@@H]([C@H]1O)C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Chloro-3-indolyl-beta-D-glucuronide cyclohexylammonium salt
Quantité 50 mg
Sensibilité Light and moisture sensitive
Poids de la formule 442.9
Pourcentage de pureté 98%