Learn More
6-chloro-3-iodo-4H-chromen-4-one, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15494997
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15494997 1 g 1g
15405007 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15494997 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32290.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 73220-39-0
Formule moléculaire C9H4ClIO2
Poids moléculaire (g/mol) 306.483
Numéro MDL MFCD09475515
Clé InChI GMONZFZWCHBAKU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-chloro-3-iodochromone, 6-chloro-3-iodo-4h-chromen-4-one, acmc-20alzd, 6-chloro-3-iodo-chromone, 6-chloro-3-iodo-4h-benzopyran-4-one, 3-iodo-6-chloro-4h-1-benzopyran-4-one
CID PubChem 11666677
Nom IUPAC 6-chloro-3-iodochromen4-one
SMILES C1=CC2=C(C=C1Cl)C(=O)C(=CO2)I
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Chloro-3-iodo-4H-chromen-4-one
Point de fusion 143°C to 146°C
Quantité 1 g
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 306.49
Pourcentage de pureté 97%