Learn More
6-Chloro-3-Méthyluracile, TRC
Code produit 30352625
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30352625 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30352625 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC36966550G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Chloro-3-Methyluracil
CAS 4318-56-3
Formule moléculaire C5 H5 Cl N2 O2
Quantité 50 g
Synonyme 3-Methyl-6-Chlorouracil, 6-Chloro-3-Methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-Dione, 6-Chloro-3-Methylpyrimidine-2,4-Dione, 6-Chloro-3-Methyluracil, 6-Chloro-3-Methyl-2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione
Formule InChI InChI=1S/C5H5ClN2O2/c1-8-4(9)2-3(6)7-5(8)10/h2H,1H3,(H,7,10)
SMILES Cn1C(=O)Nc(=Cc1=O)Cl
Nom IUPAC 6-chloro-3-méthyl-1H-pyrimidine-2,4-dione
Poids moléculaire (g/mol) 160.56
Poids de la formule 160.004