Learn More
6-Chloro-3-oxo-2,3-dihydro-4H-1,4-benzoxazine-4-acide propionique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11307479
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11307479 1 g 1g
11317479 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11307479 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27863.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 351003-03-7
Formule moléculaire C11H10ClNO4
Poids moléculaire (g/mol) 255.654
Numéro MDL MFCD03424566
Clé InChI REQQIWCFXWGLDY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-chloro-2,3-dihydro-3-oxo-4h-1,4-benzoxazine-4-propanoic acid, 3-6-chloro-3-oxo-2,3-dihydro-benzo 1,4 oxazin-4-yl-propionic acid, 3-6-chloro-2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one-4-yl propionic acid, 3-6-chloro-3-oxo-2h-1,4-benzoxazin-4-yl propanoic acid, 6-chloro-2,3-dihydro-3-oxo-4h-1,4-benzoxazine-4-propionic acid, 3-6-chloro-3-oxo-2h-benzo b 1,4 oxazin-4 3h-yl propanoic acid, 4h-1,4-benzoxazine-4-propanoicacid, 6-chloro-2,3-dihydro-3-oxo, 3-6-chloro-3-oxo-2,3-dihydro-4h-1,4-benzoxazin-4-yl propanoic acid, 6-chloro-2 3-dihydro-3-oxo-4h-1 4-benzo, 3-6-chloro-3-oxo-1,4-benzoxazin-4-yl propanoic acid
CID PubChem 2757392
Nom IUPAC 3-(6-chloro-3-oxo-1,4-benzoxazine-4-yl)acide propanoïque
SMILES C1C(=O)N(C2=C(O1)C=CC(=C2)Cl)CCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Chloro-3-oxo-2,3-dihydro-4H-1,4-benzoxazine-4-propionic acid
Point de fusion 146°C to 149°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 255.65
Pourcentage de pureté 97%