Learn More
6-Chloro-3-(propan-2-yl)-1,2,3,4-tétrahydropyrimidine-2,4-dione, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 6-Chloro-3-(propan-2-yl)-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione |
| CAS | 887581-47-7 |
| Formule moléculaire | C7H9ClN2O2 |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | 6-Chloro-3-(1-methylethyl)-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, 6-Chloro-3-isopropylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Mavacamten Impurity |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H9ClN2O2/c1-4(2)10-6(11)3-5(8)9-7(10)12/h3-4H,1-2H3,(H,9,12) |
| SMILES | O=C1C=C(Cl)NC(=O)N1C(C)C |
| Nom IUPAC | 6-chloro-3-isopropylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione |
| Poids moléculaire (g/mol) | 188.61 |
| Poids de la formule | 188.04 |