Learn More
6-Chloro-4-hydroxy-2-methyl-N-(pyridin-2-yl)-2H-thieno[2,3-e][1,2]thiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31423672
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31423672 250 mg
31417009 1 g
31422438 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 31423672 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD136684250mg
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Chloro-4-hydroxy-2-methyl-N-(pyridin-2-yl)-2H-thieno[2,3-e][1,2]thiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide
CAS 70374-39-9
Formule moléculaire C13H10ClN3O4S2
Numéro MDL MFCD00866163
Quantité 250 mg
SMILES O=C(C1=C(O)C2=C(C=C(Cl)S2)S(N1C)(=O)=O)NC3=NC=CC=C3
Poids moléculaire (g/mol) 371.82
Pourcentage de pureté 98%