Learn More
6-chloro-5-nitro-2-picoline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10631653 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10631653 1 g Flacon en verre 1g
10609863 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10631653 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 360830010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 56057-19-3 | C6H5ClN2O2 | 172.5 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56057-19-3
Formule moléculaire C6H5ClN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 172.5
Numéro MDL MFCD03085820
Clé InChI UIEVSGOVFXWCIK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-chloro-5-nitro-2-picoline, 2-chloro-3-nitro-6-methylpyridine, 2-chloro-3-nitro-6-picoline, 2-chloro-3-nitro-6-methyl pyridine, 2-chloro-6-methyl-3-nitro-pyridine, pyridine, 2-chloro-6-methyl-3-nitro, 2-chloro-6-methyl-3-nitropyridine?, pubchem6175, acmc-209lqq
CID PubChem 1268230
Nom IUPAC 2-chloro-6-méthyl-3-nitropyridine
SMILES CC1=NC(=C(C=C1)[N+](=O)[O-])Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Chloro-5-nitro-2-picoline
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 70°C to 74°C
Couleur Marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 172.5
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 6-Chloro-5-nitro-2-picoline
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.