Learn More
6-Chloro-7-déaza-9-(2',3',5'-tri-O-acétyl-β-D-ribofuranoysyl)purine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 6-Chloro-7-deaza-9-(2',3',5'-tri-O-acetyl-beta-D-ribofuranoysyl)purine |
| CAS | 16754-79-3 |
| Formule moléculaire | C17 H18 Cl N3 O7 |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | 4-Chloro-7-(2,3,5-tri-O-acetyl-beta-D-ribofuranosyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine, 4-Chloro-7-beta-D-ribofuranosyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine 2',3',5'-Triacetate |
| Formule InChI | InChI=1S/C17H18ClN3O7/c1-8(22)25-6-12-13(26-9(2)23)14(27-10(3)24)17(28-12)21-5-4-11-15(18)19-7-20-16(11)21/h4-5,7,12-14,17H,6H2,1-3H3/t12-,13-,14-,17-/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C)n2ccc3c(Cl)ncnc23 |
| Nom IUPAC | [(2R,3R,4R,5R)-3,4-diacétyloxy-5-(4-chloropyrrulo[2,3-d]pyrimidine-7-yl)oxolan-2-yl]acétate de méthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 411.794 |
| Poids de la formule | 411.083 |