Learn More
6-Chloro-7-déazaguanine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 6-Chloro-7-deazaguanine |
| CAS | 84955-31-7 |
| Formule moléculaire | C6 H5 Cl N4 |
| Quantité | 5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H5ClN4/c7-4-3-1-2-9-5(3)11-6(8)10-4/h1-2H,(H3,8,9,10,11) |
| SMILES | Nc1nc(Cl)c2ccnc2[nH]1 |
| Nom IUPAC | 4-chloro-1H-pyrrulo[2,3-d]pyrimid-2-amine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 168.58 |
| Poids de la formule | 168.0203 |