Learn More
6-Chloro-7-déazapurine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
6-Chloro-7-deazapurine is used for making tofacitinib.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La 6-chloro-7-déazapurine sert à la fabrication du tofacitinib.
Solubilité
Soluble dans le DMSO, l’acétate d’éthyle et le méthanol.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 6-Chloro-7-deazapurine |
| Point de fusion | 190°C to 192°C |
| Quantité | 5 g |
| Informations sur la solubilité | Soluble in DMSO,ethyl acetate and methanol. |
| Poids de la formule | 153.52 |
| Pourcentage de pureté | 98% |