Learn More
6-Chloro-7-déazapurine, TRC
Code produit 30356038
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30356038 5 g -
30350861 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30356038 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC3651755G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3680-69-1
Formule moléculaire C6 H4 Cl N3
Poids moléculaire (g/mol) 153.57
Synonyme 7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine, 4-chloro- (6CI, 8CI, ACI), 1H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine, 4-chloro- (7CI, 9CI), 4-Chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine (ACI), 4-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine, 4-Chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin, 4-Chloropyrrolo[2,3-d]pyrimidine, 6-Chloro-7-deazapurine, NSC 64952
Nom IUPAC 4-chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
SMILES Clc1ncnc2[nH]ccc12
Specifications
Nom chimique ou matériau 6-Chloro-7-deazapurine
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C6H4ClN3/c7-5-4-1-2-8-6(4)10-3-9-5/h1-3H,(H,8,9,10)
Poids de la formule 153.0094