Learn More
6-Chloro-7-iodo-7-déazapurine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15468007
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15468007 5 g 5g
15458007 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15468007 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H51128.06
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 123148-78-7 | C6H3ClIN3 | 279.465 g/mol
6-Chloro-7-iodo-7-deazapurine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
6-chloro-7-iodo-7-déazapurine est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123148-78-7
Formule moléculaire C6H3ClIN3
Poids moléculaire (g/mol) 279.465
Numéro MDL MFCD09263258
Clé InChI CBWBJFJMNBPWAL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloro-5-iodo-7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 6-chloro-7-iodo-7-deazapurine, 4-chloro-5-iodo-7h-pyrrol 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-5-iodo-1h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-5-iodopyrrolo 2,3-d pyrimidine, 7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-5-iodo, acmc-20agy2, amtns039, 6-chloro-7-iod-7-deazapurine
CID PubChem 14809281
Nom IUPAC 4-chloro-5-iodo-7 H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
SMILES C1=C(C2=C(N1)N=CN=C2Cl)I
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Chloro-7-iodo-7-deazapurine
Point de fusion ∽180°C (decomposition)
Quantité 5 g
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 279.47
Pourcentage de pureté 96%