Learn More
6-Chloro-7-iodo-déazapurine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 13571630 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
13571630 5 g 5g
13561630 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 13571630 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 448850050
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 123148-78-7 | C6H3ClIN3 | 279.47 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123148-78-7
Formule moléculaire C6H3ClIN3
Poids moléculaire (g/mol) 279.47
Clé InChI CBWBJFJMNBPWAL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloro-5-iodo-7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 6-chloro-7-iodo-7-deazapurine, 4-chloro-5-iodo-7h-pyrrol 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-5-iodo-1h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-5-iodopyrrolo 2,3-d pyrimidine, 7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-5-iodo, acmc-20agy2, amtns039, 6-chloro-7-iod-7-deazapurine
CID PubChem 14809281
Nom IUPAC 4-chloro-5-iodo-7 H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
SMILES C1=C(C2=C(N1)N=CN=C2Cl)I
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Chloro-7-iodo-deazapurine
Point de fusion 179°C to 183°C
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 279.47
Pourcentage de pureté 96%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 6-Chloro-7-iodo-deazapurine