Learn More
6-Chloro-7-methyl-4H-chromen-4-one, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31422382
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31422382 250 mg
31417295 5 g
31418976 100 mg
31420809 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31422382 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD108878250mg
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Chloro-7-methyl-4H-chromen-4-one
CAS 67029-84-9
Formule moléculaire C10H7ClO2
Numéro MDL MFCD00239401
Quantité 250 mg
SMILES O=C1C=COC2=C1C=C(Cl)C(C)=C2
Poids moléculaire (g/mol) 194.61
Pourcentage de pureté 98%