Learn More
6-Chloro-7-methylchromone, 98 %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 6-Chloro-7-methylchromone |
| Point de fusion | 169°C to 172°C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de la formule | 194.62 |
| Pourcentage de pureté | 98% |