Learn More
6-Chloro-7-méthylquinoléine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 6-Chloro-7-methylquinoline |
| CAS | 86984-27-2 |
| Formule moléculaire | C10 H8 Cl N |
| Quantité | 250 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H8ClN/c1-7-5-10-8(6-9(7)11)3-2-4-12-10/h2-6H,1H3 |
| SMILES | Cc1cc2ncccc2cc1Cl |
| Nom IUPAC | 6-chloro-7-méthylquinoline |
| Poids moléculaire (g/mol) | 177.63 |
| Poids de la formule | 177.0345 |