Learn More
6-Chloro-9-méthylpurine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 6-Chloro-9-methylpurine |
| CAS | 2346-74-9 |
| Formule moléculaire | C6 H5 Cl N4 |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H5ClN4/c1-11-3-10-4-5(7)8-2-9-6(4)11/h2-3H,1H3 |
| SMILES | Cn1cnc2c(Cl)ncnc12 |
| Nom IUPAC | 6-chloro-9-méthylpurine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 168.58 |
| Poids de la formule | 168.0203 |