Learn More
Amide d’acide 6-chloro-imidazo[2,1-b]thiazole-5-sulfonique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10069401
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10069401 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10069401 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO00766DA
 Article restreint
Expédition estimée: 18-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Chloro-imidazo[2, 1-b]thiazole-5-sulfonic acid amide
CAS 112582-89-5
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C5H4ClN3O2S2
Numéro MDL MFCD03659721
Quantité 1 g
Synonyme 6-chloroimidazo 2,1-b 1,3 thiazole-5-sulfonamide, 6-chloro-imidazo 2,1-b thiazole-5-sulfonic acid amide, acmc-1caav, 6-chloroimidazo 2,1-b thiazole-5-sulfonamide, 6-chloroimidazo 2,1-b 1,3-thiazoline-5-sulfonamide
Clé InChI ZVRHRYRTZTWAHL-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CSC2=NC(=C(N21)S(=O)(=O)N)Cl
Nom IUPAC 6-chloroimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-sulfonamide
Poids moléculaire (g/mol) 237.676
CID PubChem 2779839
Poids de la formule 237.69
Pourcentage de pureté 97%