Learn More
6-Chloro-imidazo[2,1-b]thiazole-5-sulfonique Amide d’acide sulfonique, TRC
Code produit 30354810
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30354810 100 mg -
30366258 10 mg -
30363395 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30354810 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC383335100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 25-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112582-89-5
Formule moléculaire C5H4N3O2S2Cl
Poids moléculaire (g/mol) 237.69
Nom IUPAC 6-chloroimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-sulfonamide
SMILES NS(=O)(=O)c1c(Cl)nc2sccn12
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Chloro-imidazo[2,1-b]thiazole-5-sulfonic Acid Amide
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C5H4ClN3O2S2/c6-3-4(13(7,10)11)9-1-2-12-5(9)8-3/h1-2H,(H2,7,10,11)
Poids de la formule 236.9433