Learn More
6-Chloro-imidazo[2,1-b]thiazole-5-sulfonique Amide d’acide sulfonique, TRC
Code produit 30366258
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30366258 10 mg -
30354810 100 mg -
30363395 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30366258 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC38333510MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112582-89-5
Formule moléculaire C5H4N3O2S2Cl
Poids moléculaire (g/mol) 237.69
Nom IUPAC 6-chloroimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-sulfonamide
SMILES NS(=O)(=O)c1c(Cl)nc2sccn12
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Chloro-imidazo[2,1-b]thiazole-5-sulfonic Acid Amide
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C5H4ClN3O2S2/c6-3-4(13(7,10)11)9-1-2-12-5(9)8-3/h1-2H,(H2,7,10,11)
Poids de la formule 236.9433