Learn More
6-Chloro-N2-méthyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 6-Chloro-N2-methyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine |
| CAS | 5425-82-1 |
| Formule moléculaire | C4H6ClN5 |
| Quantité | 2.5 g |
| Synonyme | NSC 13912 |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H6ClN5/c1-7-4-9-2(5)8-3(6)10-4/h1H3,(H3,6,7,8,9,10) |
| SMILES | CNc1nc(N)nc(Cl)n1 |
| Nom IUPAC | 6-chloro-4-N-méthyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 159.58 |
| Poids de la formule | 159.0312 |