Learn More
6-Chloro-pyrimidine-2,4-diamine, TRC
Code produit 30363549
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30363549 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30363549 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC3809505G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Diamino-6-chloropyrimidine
CAS 156-83-2
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C4 H5 Cl N4
Quantité 5 g
Synonyme Pyrimidine, 2,4-diamino-6-chloro- (6CI,7CI,8CI), 6-Chloro-2,4-pyrimidinediamine, 2,4-Diamino-6-chloropyrimidine, 2,6-Diamino-4-chloropyrimidine, 4-Chloro-2,6-diaminopyrimidine, 6-Chloro-2,4-diaminopyrimidine, 6-Chloropyrimidine-2,4-diamine, NSC 8818
Formule InChI InChI=1S/C4H5ClN4/c5-2-1-3(6)9-4(7)8-2/h1H,(H4,6,7,8,9)
SMILES Nc1cc(Cl)nc(N)n1
Nom IUPAC 6-chloropyrimidine-2,4-diamine
Poids moléculaire (g/mol) 144.56
Poids de la formule 144.0203
Pourcentage de pureté >95%