Learn More
Acide 6-chlorobenzimidazole-2-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15494878
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15494878 1 g 1g
15404888 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15494878 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H58648.03
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 39811-14-8 | C8H5ClN2O2 | 196.59 g/mol
It is employed as a intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il sert d’intermédiaire pour les produits pharmaceutiques.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Ces produits existent sous forme de deux tautomères, car il existe un échange rapide du proton entre les deux nitrogènes hétérocycliques. Ceci rend les positions 5- et 6- sur l’anneau chimiquement équivalent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 39811-14-8
Formule moléculaire C8H5ClN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 196.59
Numéro MDL MFCD06739053
Clé InChI NZIHMSYSZRFUQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-chloro-1h-benzoimidazole-2-carboxylic acid, 6-chloro-1h-benzo d imidazole-2-carboxylic acid, 5-chloro-1h-benzo d imidazole-2-carboxylic acid, 5-chloro-1h-benzimidazole-2-carboxylic acid, 6-chlorobenzimidazole-2-carboxylic acid, 5-chloro-1h-benzoimidazole-2-carboxylic acid, 1h-benzimidazole-2-carboxylic acid, 6-chloro, 5-chloro-1h-1,3-benzodiazole-2-carboxylic acid, 5-chloro-3h-1,3-benzodiazole-2-carboxylic acid, 6-chloro-1h-1,3-benzodiazole-2-carboxylic acid
CID PubChem 10512110
Nom IUPAC Acide 6-chloro-1H-benzimidazole-2-carboxylique
SMILES C1=CC2=C(C=C1Cl)NC(=N2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Chlorobenzimidazole-2-carboxylic acid
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 196.59
Pourcentage de pureté 97%